2-Hydroxy-6-(thien-2-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
PC4865-10G PC4865-1G PC4865-5G
APOSPC4865-10GEA 4125 SEK
APOSPC4865-10G APOSPC4865-1G APOSPC4865-5G
2-Hydroxy-6-(thien-2-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
2-Hydroxy-6-(thien-2-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Formel: C₁₁H₅F₃N₂OS
MW: 270,23 g/mol
Smältpunkt: 278 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00052654
CAS nummer: 3335-45-3