2,6-Difluoro-3-(methoxymethoxy)benzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC48637-1G PC48637-500MG
APOSPC48637-1GEA 6350 SEK
APOSPC48637-1G APOSPC48637-500MG
2,6-Difluoro-3-(methoxymethoxy)benzoic acid
2,6-Difluoro-3-(methoxymethoxy)benzoic acid
Formel: C₉H₈F₂O₄
MW: 218,154 g/mol
Smältpunkt: 70…73 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD22689854
CAS nummer: 1190603-51-0