4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC48449-1G PC48449-250MG PC48449-5G
APOSPC48449-1GEA 3700 SEK
APOSPC48449-1G APOSPC48449-250MG APOSPC48449-5G
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde 97%
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrClFO
MW: 237,454 g/mol
Smältpunkt: 77…79 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD26958726
CAS nummer: 1696224-75-5