4',5'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-(4,5-Dichloro-2-fluorophenyl)ethan-1-one
PC48405-1G PC48405-5G
APOSPC48405-1GEA 840 SEK
APOSPC48405-1G APOSPC48405-5G
4',5'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone 99%
4',5'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone
Formel: C₈H₅Cl₂FO
MW: 207,029 g/mol
Smältpunkt: 44 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD18632530
CAS nummer: 1286734-89-1