4-Bromo-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
PC48379-1G PC48379-250MG
APOSPC48379-1GEA 3250 SEK
APOSPC48379-1G APOSPC48379-250MG
4-Bromo-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene 95+%
4-Bromo-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₈H₃BrF₆
Kokpunkt: 160…161 °C
Smältpunkt: –48…–47 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06253758
CAS nummer: 320-29-6