7-Fluoro-1,3-benzoxazole 95%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC48343-1G
PC48343-250MG
PC48343-5G
APOSPC48343-1GEA
5475
SEK
APOSPC48343-1G
APOSPC48343-250MG
APOSPC48343-5G
7-Fluoro-1,3-benzoxazole 95%
Formel:
C₇H₄FNO Smältpunkt: 43…44 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD19374434 CAS nummer: 1267061-18-6 |