(R)-3,3-Difluoropropane-1,2-diol 98% (85%ee)
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC450582-1G PC450582-5G
APOSPC450582-1GEA 2450 SEK
APOSPC450582-1G APOSPC450582-5G
(R)-3,3-Difluoropropane-1,2-diol 98% (85%ee)
(R)-3,3-Difluoropropane-1,2-diol
Formel: C₃H₆F₂O₂
Kokpunkt: 113 °C (37,5 mm Hg)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD29988691
CAS nummer: 1026908-13-3