4-Fluoroisophthalic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC450277-1G PC450277-25G PC450277-5G
APOSPC450277-1GEA 1375 SEK
APOSPC450277-1G APOSPC450277-25G APOSPC450277-5G
4-Fluoroisophthalic acid
4-Fluoroisophthalic acid
Formel: C₈H₅FO₄
Smältpunkt: 290…293 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06208805
CAS nummer: 327-95-7