1-Bromo-4-fluoro-2-(trichloromethyl)benzene
Leverantör: Apollo Scientific
PC450265-1G PC450265-5G
APOSPC450265-1GEA 3350 SEK
APOSPC450265-1G APOSPC450265-5G
1-Bromo-4-fluoro-2-(trichloromethyl)benzene
1-Bromo-4-fluoro-2-(trichloromethyl)benzene
Formel: C₇H₃BrCl₃F
MW: 292,36 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD19442033
CAS nummer: 1309602-51-4