(R)-3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC450246-1G PC450246-250MG
APOSPC450246-1GEA 11900 SEK
APOSPC450246-1G APOSPC450246-250MG
(R)-3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol
(R)-3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol
Formel: C₃H₅F₃O₂
MW: 130,066 g/mol
Kokpunkt: 87…88 °C (25 mm Hg)
Smältpunkt: 53…54 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD16622004
CAS nummer: 148683-13-0