Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)phosphate
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC450238-5G PC450238-1G
APOSPC450238-5GEA 4725 SEK
APOSPC450238-5G APOSPC450238-1G
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)phosphate
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)phosphate
Formel: C₉H₉F₁₂O₄P
MW: 440,12 g/mol
Kokpunkt: 140 °C (6 mm Hg)
Smältpunkt: –50 °C
Densitet: 1,6481 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00371442
CAS nummer: 563-10-0