1,1,1-Tribromotrifluoroacetone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC450209-1G PC450209-5G
APOSPC450209-1GEA 2075 SEK
APOSPC450209-1G APOSPC450209-5G
1,1,1-Tribromotrifluoroacetone
1,1,1-Tribromotrifluoroacetone
Formel: C₃Br₃F₃O
MW: 348.739 g/mol
Kokpunkt: 84.7 °C (743 mm Hg)
Densitet: 2.7 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD18074348
CAS nummer: 431-91-4