4-(4,6-Difluoropyrimidin-2-yl)morpholine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC450204-1G PC450204-250MG PC450204-5G
APOSPC450204-1GEA 650 SEK
APOSPC450204-1G APOSPC450204-250MG APOSPC450204-5G
4-(4,6-Difluoropyrimidin-2-yl)morpholine
4-(4,6-Difluoropyrimidin-2-yl)morpholine
Formel: C₈H₉F₂N₃O
MW: 201.173 g/mol
Smältpunkt: 128…129 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00457690
CAS nummer: 189003-02-9