trans-1,2-Dichlorohexafluorocyclobutane 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC450187-1G PC450187-5G
APOSPC450187-1GEA 1600 SEK
APOSPC450187-1G APOSPC450187-5G
trans-1,2-Dichlorohexafluorocyclobutane 95%
trans-1,2-Dichlorohexafluorocyclobutane
Formel: C₄Cl₂F₆
MW: 232,939 g/mol
Densitet: 1,64 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD23704312
CAS nummer: 3832-15-3