Perfluoro(4-methyl-2-pentenoic acid)
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: (E)-Perfluoro(4-methylpent-2-enoic acid), Hexafluoro-4-(trifluoromethyl)pent-2-enoic acid, Nonafluoro(4-methylpent-2-enoic acid), 4-(Trifluoromethyl)hexafluoropent-2-enoic acid
PC450153-25G PC450153-5G PC450153-1G
APOSPC450153-25GEA 2850 SEK
APOSPC450153-25G APOSPC450153-5G APOSPC450153-1G
Perfluoro(4-methyl-2-pentenoic acid)
Perfluoro(4-methyl-2-pentenoic acid)
Formel: C₆HF₉O₂
MW: 276,06 g/mol
Smältpunkt: 173…174 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00153286
CAS nummer: 239795-58-5
UN: 3265
ADR: 8,III