6-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Leverantör: Apollo Scientific
PC450148-1G PC450148-5G
APOSPC450148-1GEA 3200 SEK
APOSPC450148-1G APOSPC450148-5G
6-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formel: C₉H₄F₆N₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD18074397
CAS nummer: 113638-38-3