5,5,5-Trifluoropentan-2-ol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC450130-1G PC450130-250MG PC450130-5G
APOSPC450130-1GEA 3800 SEK
APOSPC450130-1G APOSPC450130-250MG APOSPC450130-5G
5,5,5-Trifluoropentan-2-ol
5,5,5-Trifluoropentan-2-ol
Formel: C₅H₉F₃O
Kokpunkt: 130…131 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD20353526
CAS nummer: 352-58-9