3-(1H,1H-Heptafluorobutoxy)propane-1,2-diol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC450087-1G PC450087-250MG
APOSPC450087-1GEA 1550 SEK
APOSPC450087-1G APOSPC450087-250MG
3-(1H,1H-Heptafluorobutoxy)propane-1,2-diol 95%
3-(1H,1H-Heptafluorobutoxy)propane-1,2-diol
Formel: C₇H₉F₇O₃
MW: 274,133 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD22123958
CAS nummer: 25385-72-2