3,4-Dichloro-1,1,1,3-tetrafluorobutane
Leverantör: Apollo Scientific
PC450022-25G PC450022-5G
APOSPC450022-25GEA 4375 SEK
APOSPC450022-25G APOSPC450022-5G
3,4-Dichloro-1,1,1,3-tetrafluorobutane
3,4-Dichloro-1,1,1,3-tetrafluorobutane
Formel: C₄H₄Cl₂F₄
MW: 198,974 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD18074324
CAS nummer: 1227947-61-6