2-Amino-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC450007-1G PC450007-5G
APOSPC450007-1GEA 345 SEK
APOSPC450007-1G APOSPC450007-5G
2-Amino-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide
2-Amino-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide
Formel: C₄H₇F₃N₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09944516
CAS nummer: 359821-38-8