Heptafluoro-2-naphthol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4492-250MG PC4492-1G
APOSPC4492-250MGEA 2875 SEK
APOSPC4492-250MG APOSPC4492-1G
Heptafluoro-2-naphthol 95%
Heptafluoro-2-naphthol
Formel: C₁₀HF₇O
Smältpunkt: 120 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00143689
CAS nummer: 727-49-1