5-Trifluoromethylpyridine-2-carboxamide 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
PC446195-5G PC446195-10G PC446195-1G
APOSPC446195-5GEA 6100 SEK
APOSPC446195-5G APOSPC446195-10G APOSPC446195-1G
5-Trifluoromethylpyridine-2-carboxamide 95+%
5-Trifluoromethylpyridine-2-carboxamide
Formel: C₇H₅F₃N₂O
MW: 190,123 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02656019
CAS nummer: 22245-86-9