2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzamide 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
PC446190-1G PC446190-5G
APOSPC446190-1GEA 1700 SEK
APOSPC446190-1G APOSPC446190-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzamide 95+%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₈H₅ClF₃NO
MW: 223,58 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01571094
CAS nummer: 254880-52-9