(3,5-Difluoropyridin-2-yl)methanol 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
PC446167-1G PC446167-5G
APOSPC446167-1GEA 3625 SEK
APOSPC446167-1G APOSPC446167-5G
(3,5-Difluoropyridin-2-yl)methanol 95+%
(3,5-Difluoropyridin-2-yl)methanol
Formel: C₆H₅F₂NO
MW: 145,107 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11520700
CAS nummer: 1065267-14-2