3-(Chloromethyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
PC446105-1G PC446105-500MG PC446105-5G
APOSPC446105-1GEA 3125 SEK
APOSPC446105-1G APOSPC446105-500MG APOSPC446105-5G
3-(Chloromethyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
3-(Chloromethyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₈H₇ClF₃N
MW: 209,596 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD13189686
CAS nummer: 917396-29-3