(Z)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)acrylonitrile 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
PC446099-1G PC446099-5G
APOSPC446099-1GEA 2375 SEK
APOSPC446099-1G APOSPC446099-5G
(Z)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)acrylonitrile 95+%
(Z)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)acrylonitrile
Formel: C₉H₇FN₂
MW: 162,164 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12131142
CAS nummer: 55330-46-6