(Z)-3-Amino-3-(2-fluorophenyl)acrylonitrile 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
PC446098-1G PC446098-5G
APOSPC446098-1GEA 2375 SEK
APOSPC446098-1G APOSPC446098-5G
(Z)-3-Amino-3-(2-fluorophenyl)acrylonitrile 95+%
(Z)-3-Amino-3-(2-fluorophenyl)acrylonitrile
Formel: C₉H₇FN₂
MW: 162,164 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12131141
CAS nummer: 71682-84-3