2-Methyl-5-(trifluoromethyl)-2H-pyrazole-3-thiol 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
PC446091-1G PC446091-500MG
APOSPC446091-1GEA 3750 SEK
APOSPC446091-1G APOSPC446091-500MG
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)-2H-pyrazole-3-thiol 95+%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)-2H-pyrazole-3-thiol
Formel: C₅H₅F₃N₂S
MW: 182,167 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11845724
CAS nummer: 191334-86-8