3-(3-Chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)-2H-pyridin-1-yl)propionitrile 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
PC446084-1G PC446084-5G
APOSPC446084-1GEA 1825 SEK
APOSPC446084-1G APOSPC446084-5G
3-(3-Chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)-2H-pyridin-1-yl)propionitrile 95+%
3-(3-Chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)-2H-pyridin-1-yl)propionitrile
Formel: C₉H₆ClF₃N₂O
MW: 250,605 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD10568269
CAS nummer: 1053658-44-8