2'-Fluoro-4'-hydroxy-5'-methoxyacetophenone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4446-1G PC4446-5G PC4446-25G
APOSPC4446-1GEA 260 SEK
APOSPC4446-1G APOSPC4446-5G APOSPC4446-25G
2'-Fluoro-4'-hydroxy-5'-methoxyacetophenone
2'-Fluoro-4'-hydroxy-5'-methoxyacetophenone
Formel: C₉H₉FO₃
Smältpunkt: 113…114 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD11101445
CAS nummer: 1065076-49-4