3-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4393-1G PC4393-5G PC4393-10G
APOSPC4393-1GEA 360 SEK
APOSPC4393-1G APOSPC4393-5G APOSPC4393-10G
3-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride 97%
3-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃F₄NO₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03840208
CAS nummer: 402-12-0