3-(Trifluoromethyl)phenylurea 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-(Carbamoylamino)benzotrifluoride, 3-Ureidobenzotrifluoride
PC4344-10G PC4344-1G PC4344-50G PC4344-100G
APOSPC4344-10GEA 345 SEK
APOSPC4344-10G APOSPC4344-1G APOSPC4344-50G APOSPC4344-100G
3-(Trifluoromethyl)phenylurea 98%
3-(Trifluoromethyl)phenylurea
Formel: C₈H₇F₃N₂O
MW: 204,149 g/mol
Smältpunkt: 101…103 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00025424
CAS nummer: 13114-87-9