2,4,6-Tris(difluoromethyl)-1,3,5-triazine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,4,6-Tris(difluoromethyl)-s-triazine
PC4281-1G PC4281-5G
APOSPC4281-1GEA 1700 SEK
APOSPC4281-1G APOSPC4281-5G
2,4,6-Tris(difluoromethyl)-1,3,5-triazine
2,4,6-Tris(difluoromethyl)-1,3,5-triazine
Formel: C₆H₃F₆N₃
MW: 231,099 g/mol
Kokpunkt: 72…73 °C (20 mm Hg)
Smältpunkt: 31…34 °C
Densitet: 1,5973 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08059507
CAS nummer: 369-22-2