2,6-Difluoro-4-nitroanisole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
3,5-Difluoro-4-methoxynitrobenzene
PC4242-1G
PC4242-5G
PC4242-25G
APOSPC4242-1GEA
260
SEK
APOSPC4242-1G
APOSPC4242-5G
APOSPC4242-25G
2,6-Difluoro-4-nitroanisole 98%
2,6-Difluoro-4-nitroanisole
Formel:
C₇H₅F₂NO₃ Kokpunkt: 71 °C (0,6 mm Hg) Smältpunkt: 33…37 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD06656243 CAS nummer: 392-25-6 |