7-Fluoro-3-hydroxy-3-phenylindolin-2-one 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC421227-100MG PC421227-250MG
APOSPC421227-100MGEA 10100 SEK
APOSPC421227-100MG APOSPC421227-250MG
7-Fluoro-3-hydroxy-3-phenylindolin-2-one 98%
7-Fluoro-3-hydroxy-3-phenylindolin-2-one
Formel: C₁₄H₁₀FNO₂
MW: 243.233 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD29472335
CAS nummer: 1584139-77-4