6-Fluoro-4,5-dihydro-1H-benzo[b]azepin-2(3H)-one 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC421226-100MG PC421226-250MG
APOSPC421226-100MGEA 1950 SEK
APOSPC421226-100MG APOSPC421226-250MG
6-Fluoro-4,5-dihydro-1H-benzo[b]azepin-2(3H)-one 98%
6-Fluoro-4,5-dihydro-1H-benzo[b]azepin-2(3H)-one
Formel: C₁₀H₁₀FNO
MW: 179,191 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11977761
CAS nummer: 145485-58-1