3-Trifluoromethyoxy-pyridin-2-ylamine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC421031-1G PC421031-250MG PC421031-5G
APOSPC421031-1GEA 4275 SEK
APOSPC421031-1G APOSPC421031-250MG APOSPC421031-5G
3-Trifluoromethyoxy-pyridin-2-ylamine
Formel: C₆H₅F₃N₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD19690154
CAS nummer: 1206981-49-8