3'-Fluoro-2-(3-fluorophenyl)acetophenone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC421007-1G PC421007-5G PC421007-250MG
APOSPC421007-1GEA 1625 SEK
APOSPC421007-1G APOSPC421007-5G APOSPC421007-250MG
3'-Fluoro-2-(3-fluorophenyl)acetophenone
3'-Fluoro-2-(3-fluorophenyl)acetophenone
Formel: C₁₄H₁₀F₂O
Smältpunkt: 49…51 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD12605191
CAS nummer: 40281-51-4