1-(2-Fluoroethyl)-4-iodo-5-methyl-1H-pyrazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC411306-1G PC411306-5G
APOSPC411306-1GEA 410 SEK
APOSPC411306-1G APOSPC411306-5G
1-(2-Fluoroethyl)-4-iodo-5-methyl-1H-pyrazole
1-(2-Fluoroethyl)-4-iodo-5-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₆H₈FIN₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD25949457
CAS nummer: 1443278-91-8