1-(2-Fluoroethyl)-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazole
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC411305-1G
PC411305-5G
APOSPC411305-1GEA
360
SEK
APOSPC411305-1G
APOSPC411305-5G
1-(2-Fluoroethyl)-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazole
1-(2-Fluoroethyl)-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₆H₈FIN₂ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD25949444 CAS nummer: 1443278-85-0 |