2-(3,3-Difluorocyclobutyl)acetonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
PC411275-1G PC411275-500MG PC411275-5G
APOSPC411275-1GEA 7725 SEK
APOSPC411275-1G APOSPC411275-500MG APOSPC411275-5G
2-(3,3-Difluorocyclobutyl)acetonitrile
2-(3,3-Difluorocyclobutyl)acetonitrile
Formel: C₆H₇F₂N
MW: 131,123 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD24856416
CAS nummer: 1219019-02-9