2-Cyano-4,4-Difluorocyclohexanone
Leverantör: Apollo Scientific
PC409041-1G PC409041-5G
APOSPC409041-1GEA 3700 SEK
APOSPC409041-1G APOSPC409041-5G
2-Cyano-4,4-Difluorocyclohexanone
2-Cyano-4,4-Difluorocyclohexanone
Formel: C₇H₇F₂NO
MW: 159,133 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD19442120
CAS nummer: 1309602-28-5