5-Fluoro-2-pyridinecarboxamide
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC408426-1G
PC408426-25G
PC408426-5G
APOSPC408426-1GEA
0
SEK
APOSPC408426-1G
APOSPC408426-25G
APOSPC408426-5G
5-Fluoro-2-pyridinecarboxamide
5-Fluoro-2-pyridinecarboxamide
Formel:
C₆H₅FN₂O Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD11976463 CAS nummer: 499796-71-3 |