2-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC408262-500MG PC408262-1G
APOSPC408262-500MGEA 1375 SEK
APOSPC408262-500MG APOSPC408262-1G
2-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
2-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Formel: C₉H₉FO₃
MW: 184,164 g/mol
Smältpunkt: 106…108 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06800745
CAS nummer: 863645-29-8