1,3-Diiodotetrafluorobenzene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC408156-100G PC408156-25G PC408156-5G
APOSPC408156-100GEA 0 SEK
APOSPC408156-100G APOSPC408156-25G APOSPC408156-5G
1,3-Diiodotetrafluorobenzene 97%
1,3-Diiodotetrafluorobenzene
Formel: C₆F₄I₂
Kokpunkt: 140 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD16620566
CAS nummer: 67815-57-0