2-Nitro-5-(pentafluorosulphanyl)phenol
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC405530-1G
PC405530-250MG
APOSPC405530-1GEA
4100
SEK
APOSPC405530-1G
APOSPC405530-250MG
2-Nitro-5-(pentafluorosulphanyl)phenol
2-Nitro-5-(pentafluorosulphanyl)phenol
Formel:
C₆H₄F₅NO₃S Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD22370112 CAS nummer: 1329120-21-9 |