6-Fluoro-4-hydroxy-2-phenylquinoline
Leverantör: Apollo Scientific
PC404574-1G
PC404574-5G
APOSPC404574-1GEA
3550
SEK
APOSPC404574-1G
APOSPC404574-5G
6-Fluoro-4-hydroxy-2-phenylquinoline
6-Fluoro-4-hydroxy-2-phenylquinoline
Formel:
C₁₅H₁₀FNO MW: 239,244 g/mol Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD11505230 CAS nummer: 103914-44-9 |