1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC404538-1G PC404538-250MG
APOSPC404538-1GEA 2925 SEK
APOSPC404538-1G APOSPC404538-250MG
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₁₁H₉F₃O₃
MW: 246.183 g/mol
Smältpunkt: 104…105 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11037007
CAS nummer: 936727-93-4