2,4,6-Trichloro-5-fluoropyrimidine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,4,6-Trichloro-5-fluoro-1,3-diazine
PC400523-1G PC400523-5G
APOSPC400523-1GEA 1475 SEK
APOSPC400523-1G APOSPC400523-5G
2,4,6-Trichloro-5-fluoropyrimidine 97%
2,4,6-Trichloro-5-fluoropyrimidine
Formel: C₄Cl₃FN₂
MW: 201,414 g/mol
Smältpunkt: 37…38 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11040435
CAS nummer: 6693-08-9