6-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC400173-1G PC400173-250MG
APOSPC400173-1GEA 7525 SEK
APOSPC400173-1G APOSPC400173-250MG
6-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
6-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Formel: C₈H₄BrF₃N₂O
MW: 281,029 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD22380592
CAS nummer: 1374651-78-1